Få mere at vide
Isopropylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetic acid-isopropyl ester |
| CAS | 108-21-4 |
| Molekylær formel | C5 H10 O2 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vægt | 102.0681 |