Få mere at vide
Isopropyl Acetate, Spex CertiPrep
Artikelnummer. 11934904 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1.2 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11934904 1.2 mL 1ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11934904 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Isopropyl Acetate Organic Single in Methanol-P&T, 1 mL, 1000 μg/mL, SPEX CertiPrep™
  • Isopopyl Acetate
  • CAS #108-21-4
  • 1 mL volume
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl Acetate
Emballage Ampule
CAS 108-21-4
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C5H10O2
Teknik AA, ICP
InChI nøgle JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL CC(C)OC(=O)C
IUPAC navn propan-2-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 102.133
PubChem CID 7915
Mængde 1.2 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol