Få mere at vide
Isopropylacetat, Puriss pa,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15675600
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 15675600
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 459601L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-21-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00008877
InChI nøgle JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC navn propan-2-ylacetat
SMIL CC(C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl acetate
Tæthed 0.872g/mL at 25°C
Kogepunkt 85°C
Eksplosionsgrænse 1.8% (37°F), 8%
Flammepunkt 4°C (39.2°F)
Tændingspunkt 894°F
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COOCH(CH3)2
Brydningsindeks 1.377
Mængde 1 L
FN nummer UN1220
Beilstein 1740761
Dampdensitet 3.5 (vs air)
Formel vægt 102.13g/mol
Damptryk 47mmHg (20°C)
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: isopropyl acetate