Få mere at vide
Isopropylacetat, 99+%
Beskrivelse
Isopropylacetat er et opløsningsmiddel i den kemiske industri, især til cellulose, plast, voks, harpiks, gummi, maling, olie og fedt. og også som smagsstof. Det er en aktiv bestanddel af parfumer og trykfarver. Det bruges også som ekstraktionsmiddel til fremstilling af antibiotika, vitaminer og hormoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Isopropylacetat er et opløsningsmiddel i den kemiske industri, især til cellulose, plast, voks, harpiks, gummi, maling, olie og fedt. og også som smagsstof. Det er en aktiv bestanddel af parfumer og trykfarver. Det bruges også som ekstraktionsmiddel til fremstilling af antibiotika, vitaminer og hormoner.
Opløselighed Lidt blandbar
med koldt vand og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl acetate |
| Smeltepunkt | -73 °C |
| Tæthed | 0.87 |
| Kogepunkt | 87 °C til 89 °C |
| Flammepunkt | 4 °C (39 °F) |
| Lugt | Ester-lignende |
| Lineær formel | CH3CO2CH(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.377 |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN1220 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isopropyl acetate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl acetate