Få mere at vide
Isopropylacetat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387356
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387356 250 mL 250ml
11397356 1000 mL 1 L
11307366 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09337.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Isopropylacetat er et opløsningsmiddel i den kemiske industri, især til cellulose, plast, voks, harpiks, gummi, maling, olie og fedt. og også som smagsstof. Det er en aktiv bestanddel af parfumer og trykfarver. Det bruges også som ekstraktionsmiddel til fremstilling af antibiotika, vitaminer og hormoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Isopropylacetat er et opløsningsmiddel i den kemiske industri, især til cellulose, plast, voks, harpiks, gummi, maling, olie og fedt. og også som smagsstof. Det er en aktiv bestanddel af parfumer og trykfarver. Det bruges også som ekstraktionsmiddel til fremstilling af antibiotika, vitaminer og hormoner.
Opløselighed Lidt blandbar
med koldt vand og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-21-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.133
MDL nummer MFCD00008877
InChI nøgle JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC navn propan-2-ylacetat
SMIL CC(C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl acetate
Smeltepunkt -73°C
Tæthed 0.87
Kogepunkt 87°C to 89°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lugt Ester-like
Lineær formel CH3CO2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.377
Mængde 250 mL
FN nummer UN1220
Beilstein 1740761
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,5205
Opløselighedsinformation Slightly miscible with cold water and methanol.
Formel vægt 102.13
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl acetate