Få mere at vide
Isopropyl acetate, 99+%, pure
Artikelnummer. 10092400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10092400 2.5 L 2.5 L
10439110 100 mL -
10082400 1 L 1 L
10667744 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10092400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180800025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-21-4
MDL nummer MFCD00008877
InChI nøgle JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC navn propan-2-ylacetat
SMIL CC(C)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl acetate
Smeltepunkt -73.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8720g/mL
Kogepunkt 88.8°C
Flammepunkt 4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H10O2
Lineær formel CH3CO2CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 130
Rester efter fordampning 0.01% max.
Merck Index 15, 5251
Specifik vægtfylde 0.872
Opløselighedsinformation Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Viskositet 0.49 mPa.s (25°C)
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99+%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.