Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl acetate |
| Smeltepunkt | -73.0°C |
| Tæthed | 0.8720g/mL |
| Kogepunkt | 88.8°C |
| Flammepunkt | 4°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.1% max. 2-Propanol (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CO2CH(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.3760 to 1.3780 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isopropyl acetate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl acetate