Få mere at vide
Isopropyl 5-(Diphenylphosphoryl)pentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 5-(Diphenylphosphoryl)pentanoate |
| CAS | 2088449-88-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20H25O3P |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Isopropyl 5-(Diphenylphosphinyl)pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25O3P/c1-17(2)23-20(21)15-9-10-16-24(22,18-11-5-3-6-12-18)19-13-7-4-8-14-19/h3-8,11-14,17H,9-10,15-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CCCCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | isopropyl 5-diphenylphosphorylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.38 |
| Vis mere |