Få mere at vide
Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O3/c1-9(2)13-7-12(16(18)19-11(5)6)8-14(10(3)4)15(13)17/h7-11,17H,1-6H3 |