Få mere at vide
Isopropyl 4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-3-carboxylat 1,1-dioxid (Piroxicam urenhed L), TRC
Artikelnummer. 30135611
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135611 100 mg
17962865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI824600100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118854-48-1
Molekylær formel C13 H15 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 297.33
Synonym Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP)
IUPAC navn propan-2-yl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazin-3-carboxylat
SMIL CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
Formel vægt 297.0671