Få mere at vide
Isopropyl 4-aminobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30398606
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30398606 5 g
1 options
Artikelnummer. 30398606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9006555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Molekylær formel C10 H13 N O2
Mængde 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn propan-2-yl 4-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Formel vægt 179.0946