Få mere at vide
Isopropyl 4-Acetylbenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl 4-Acetylbenzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 4-Acetylbenzoate |
| CAS | 220089-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl 4-Acetylbenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-acetyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 4-acetylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-8(2)15-12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl 4-acetylbenzoate |
| Vis mere |