Få mere at vide
Isopropyl 4-Acetylbenzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052702
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052702 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052702 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.750100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl 4-Acetylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 4-Acetylbenzoate
CAS 220089-22-5
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl 4-Acetylbenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-acetyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 4-acetylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C12H14O3/c1-8(2)15-12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn propan-2-yl 4-acetylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 206.2378
Mængde 100 mg
Formel vægt 206.0943 g/mol