Få mere at vide
Isopropyl 3-oxobutanoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 3-oxobutanoate |
| CAS | 542-08-5 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| MDL nummer | MFCD00043933 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | CC(CC(OC(C)C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Procent renhed | 98% |