missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Isopropyl 3-Mercaptopropionate, TRC

Artikelnummer. 30240961
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240961 250 mg
30240778 2.5 g
30240482 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240961 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI872908250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7383-64-4
Molekylær formel C6H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 148.22
IUPAC navn propan-2-yl 3-sulfanylpropanoate
SMIL CC(C)OC(=O)CCS

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isopropyl 3-Mercaptopropionate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-5(2)8-6(7)3-4-9/h5,9H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 148.0558
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.