Få mere at vide
Isopropyl 3-Mercaptopropionate, TRC
Artikelnummer. 30240778
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240778 2.5 g
30240482 500 mg
30240961 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8729082.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7383-64-4
Molekylær formel C6H12O2S
Molekylvægt (g/mol) 148.22
IUPAC navn propan-2-yl 3-sulfanylpropanoate
SMIL CC(C)OC(=O)CCS
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 3-Mercaptopropionate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-5(2)8-6(7)3-4-9/h5,9H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 148.0558
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.