Få mere at vide
Isopropyl3-aminocrotonat, TRC
Artikelnummer. 30408139
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30408139 2 g
1 options
Artikelnummer. 30408139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8240302G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 3-Aminocrotonate
CAS 14205-46-0
Molekylær formel C7 H13 N O2
Mængde 2 g
Synonym 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4-
SMIL CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N
IUPAC navn propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 143.18
Formel vægt 143.0946