Få mere at vide
Isopropyl3-aminocrotonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 3-Aminocrotonate |
| CAS | 14205-46-0 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-butenoic acid isopropyl ester, 2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester, Crotonic acid, 3-amino-, isopropyl ester (8CI), 1-Methylethyl 3-amino-2-butenoate, 1-Methylethyl 3-aminocrotonate, 3-Aminocrotonic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-amino-2-butenoate, Isopropyl 3-aminocrotonate, Isopropyl β-aminocrotonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h4-5H,8H2,1-3H3/b6-4- |
| SMIL | CC(C)OC(=O)\C=C(\C)/N |
| IUPAC navn | propan-2-yl (Z)-3-aminobut-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vægt | 143.0946 |