Få mere at vide
Isopropyl 2-Methyllactate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 2-Methyllactate |
| CAS | 34900-10-2 |
| Molekylær formel | C7H14O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Isopropyl alpha-Hydroxyisobutyratel, Isopropyl 2-Hydroxy-2-methylpropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-5(2)10-6(8)7(3,4)9/h5,9H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.18 |
| Formel vægt | 146.0943 |