Få mere at vide
Isopropyl 2-Isopropylphenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene |
| CAS | 14366-59-7 |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-(1-Methylethoxy)-2-(1-methylethyl)benzene, Propofol Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)11-7-5-6-8-12(11)13-10(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)Oc1ccccc1C(C)C |
| IUPAC navn | 1-propan-2-yl-2-propan-2-yloxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vægt | 178.1358 |