Få mere at vide
Isopropyl 2-Furoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 2-Furoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c1-6(2)11-8(9)7-4-3-5-10-7/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vægt | 154.063 |