Få mere at vide
Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 51368-55-9 |
| Tæthed | 1.24 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00055235 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Isopropyl 2-bromoisobutyrate, Isopropyl 2-bromoisobutyrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.08 |
| Grad | Research |