Få mere at vide
Isopropyl 2-brom-2-methylpropanoat, TRC
Artikelnummer. 30132817
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132817 5 g
30006841 500 mg
30009692 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI8746385G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51368-55-9
Molekylær formel C7H13O2Br
Molekylvægt (g/mol) 209.08
Synonym 1-Methylethyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, 2-Bromo-2-methylpropanoic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate, Isopropyl 2-Bromoisobutyrate, Isopropyl alpha-Bromoisobutyrate;
IUPAC navn propan-2-yl 2-brom-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-5(2)10-6(9)7(3,4)8/h5H,1-4H3
Formel vægt 208.0099