Få mere at vide
Isopropyl-2-brom-2-methylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160792
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10160792 10 g 10g
10170792 50 g 50g
10420764 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10160792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01764EA
Kemiske identifikatorer
CAS 51368-55-9
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
MDL nummer MFCD00055235
InChI nøgle UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC navn propan-2-yl-2-brom-2-methylpropanoat
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.2600g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Mængde 10 g
Formel vægt 209.08
Procent renhed 97%