Få mere at vide
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| CAS | 64622-17-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate |
| Vis mere |