Få mere at vide
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17942806
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17942806 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17942806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.23
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 64622-17-9
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isopropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
InChI formel InChI=1S/C16H24O2/c1-11(2)10-14-6-8-15(9-7-14)13(5)16(17)18-12(3)4/h6-9,11-13H,10H2,1-5H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 248.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 248.1776 g/mol