Få mere at vide
Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate |
| CAS | 220662-26-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H20 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O3/c1-13(2)22-19(21)14(3)16-10-7-11-17(12-16)18(20)15-8-5-4-6-9-15/h4-14H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate |
| Vis mere |