Få mere at vide
Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050544
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050544 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050544 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.21
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
CAS 220662-26-0
Analyt- eller komponentnavne Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
InChI formel InChI=1S/C19H20O3/c1-13(2)22-19(21)14(3)16-10-7-11-17(12-16)18(20)15-8-5-4-6-9-15/h4-14H,1-3H3
SMIL CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn propan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 296.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 296.1412 g/mol