Få mere at vide
Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac), Mikromol™
Beskrivelse
Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac) |
| CAS | 66370-79-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Isopropyl Ester of Diclofenac |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | propan-2-yl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Vis mere |