Få mere at vide
Isopropyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfate, TRC
Artikelnummer. 30394679
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394679 10 g
30394335 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82438010G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 247078-58-6
Molekylær formel C13H22O4S
Molekylvægt (g/mol) 274.38
Synonym (1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxo-Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester
SMIL CC(C)OS(=O)(=O)C[C@@]12CC[C@@H](C1(C)C)CC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfate
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H22O4S/c1-9(2)17-18(15,16)8-13-6-5-10(7-11(13)14)12(13,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13-/m1/s1
Formel vægt 274.1239
Procent renhed >95%