Få mere at vide
Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11(2)19-15(18)14-9-16-10-17(14)12(3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3 |
| Formel vægt | 258.14 |
| Procent renhed | >95% |