Få mere at vide
Isopropenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684175 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10684175 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10112774 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10684175 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427758000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13291-18-4 | C3H5BrMg | 145.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13291-18-4 , 109-99-9
Molekylær formel C3H5BrMg
Molekylvægt (g/mol) 145.28
MDL nummer MFCD00192240
InChI nøgle LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
Synonym isopropenylmagnesium bromide, isopropenylmagnesium bromide solution, isopropenyl magnesium bromide, bromo prop-1-en-2-yl magnesium, magnesium, bromo 1-methylethenyl, bromo isopropenyl magnesium, 1-methylethenylmagnesium bromide, 2-propen-2-ylmagnesium bromide, prop-1-en-2-ylmagnesium bromide, lftyalbvgvngli-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 4187787
IUPAC navn magnesium;prop-1-en;bromid
SMIL CC(=C)[Mg]Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropenylmagnesium bromide
Navn note 0.5M Solution in THF
Farve Orange til hvid
Tæthed 0.9270g/mL
Kogepunkt 67.0°C
Flammepunkt 2°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH2=C(CH3)MgBr
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.927
Formel vægt 145.28
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropenylmagnesium bromide, 05M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.