Få mere at vide
Isopropenyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30391254
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30391254 25 g
1 options
Artikelnummer. 30391254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82278025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropenyl Acetate
CAS 108-22-5
Molekylær formel C5 H8 O2
Mængde 25 g
Synonym 1-Propen-2-ol, 2-acetate, 1-Propen-2-ol, acetate (6CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-1-methylethylene, 1-Methylvinyl acetate, 2-Acetoxy-1-propene, 2-Acetoxypropene, 2-Acetoxypropylene, Acetic acid isopropenyl ester, Isopropenyl acetate, NSC 2197, NSC 8262, Prop-1-en-2-yl acetate, Acetic acid-isopropenyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
SMIL CC(=C)OC(=O)C
IUPAC navn prop-1-en-2-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 100.1158
Formel vægt 100.0524