Få mere at vide
Isopropenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357900 250 g Glasflaske 250g
10337950 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152502500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-22-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008709
InChI nøgle HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC navn prop-1-en-2-ylacetat
SMIL CC(=C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropenyl acetate
Navn note 99%
Smeltepunkt -93°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 94°C to 97°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2C(CH3)=CH2
Brydningsindeks 1.4000 to 1.402
Mængde 250 g
Beilstein 02, II, 278
Fieser 01,524; 04,273; 06,308
Merck Index 15, 5249
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: 34g/L in water (20°C). Other solubilities: miscible with nearly all organic solvents
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske