Få mere at vide
Isopropenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497497
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497497 500 mL 500ml
11487497 100 mL 100ml
11407507 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15618.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Jod i isopropenylacetat er en unik katalysator til acetylering af en række alkoholer, phenoler og aminer under opløsningsmiddelfrie forhold. Det bruges som opløsningsmiddel til cellulose, plast, olie og fedtstoffer. Det er også en byggesten, der bruges til forskellige organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Jod i isopropenylacetat er en unik katalysator til acetylering af en række alkoholer, phenoler og aminer under opløsningsmiddelfrie forhold. Det bruges som opløsningsmiddel til cellulose, plast, olie og fedtstoffer. Det er også en byggesten, der bruges til forskellige organiske synteser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol og propylenglycol, acetone og ethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-22-5
Molekylær formel C5H8O2
Molekylvægt (g/mol) 100.12
MDL nummer MFCD00008709
InChI nøgle HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC navn prop-1-en-2-ylacetat
SMIL CC(=C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropenyl acetate
Smeltepunkt -93°C
Tæthed 0.917
Kogepunkt 93°C to 94°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Brydningsindeks 1.401
Mængde 500 mL
FN nummer UN2403
Beilstein 1280347
Merck Index 14,5203
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and propylene glycol,acetone and ethyl ether.
Formel vægt 100.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropenyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropenyl acetate