Få mere at vide
Phagogene™ Ethanol spray
Artikelnummer. 11726954
Skift visning
Volumen (metrisk):
750 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
11726954 750 ml
1 options
Artikelnummer. 11726954 Leverandør Phagogene™ Leverandørnr. 60416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00 DKK
    337.74 DKK / Pakke med 6
    Spare 87.26 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
PHAGO'SPRAY DM er et professionelt desinficerende rengøringsmiddel til desinfektion af overflader i højrisikomiljøer. PHAGO'SPRAY DM kan bruges som spray på vægge, lofter og møbler på pleje- og operationsafdelinger.
  • Klar til brug
  • Bredspektret desinfektionsmiddel Effektivitet på Rotavirus på 5 minutter
  • En dyse med to positioner (spray- og stoppiktogrammer)
  • En aftagelig ergo til brug i skum eller spray
Tekniske data
Produkttype Desinficerende rengøringsmiddel
Form Klar væske
Duft Frisk duft
Sterilitet Ikke steril
Mængde 6/Pk.
Størrelse 750 mL
Volumen (metrisk) 750 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PHAGOSPRAY DM
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.