Få mere at vide
Isopropanol, 99+%, specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Artikelnummer. 10441664 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10441664 250 mL 250ml
10041174 1 L -
10326404 2.5 L 2.5 L
15214724 10 L 10 L
15224724 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10441664 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396982500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00 DKK
    198.65 DKK / 250ml
    Spare 29.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89.5°C
Absorbans 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm
Farve Brun til lilla
Udseende Clear colorless liquid
Tæthed 0.7850g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 12°C
Identifikation C: Passes Test (EP)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Viskositet 2.27 mPa.s (20°C)
Vand 0.5% max.
Kogepunkt 81.0°C to 83.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.