Få mere at vide
Isopropanol, 99+%, specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Artikelnummer. 10326404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
25 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10326404 2.5 L 2.5 L
10441664 250 mL 250ml
10041174 1 L -
15214724 10 L 10 L
15224724 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10326404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396980025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    970.16 DKK / 2.5 L
    Spare 29.84 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89,5 °C
Absorbans 0,01 max. (EurPh) ved 310 nm, 0,02 max. (EurPh) ved 290 nm, 0,03 max. (EurPh) ved 270 nm, 0,1 max. (EurPh) ved 250 nm, 0,3 max. (EurPh) ved 230 nm
Farve Brun til lilla
Udseende Klar farveløs væske
Tæthed 0.7850g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12 °C
Identifikation C: Består Test (EP)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Brydningsindeks 1,3760 til 1,3780
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Viskositet 2,27 mPa (20 °C)
Vand 0,5% maks.
Kogepunkt 81,0 °C til 83,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, methylenchlorid, dmf og acetone, blandelig med alkohol, ether og kloroform, uopløselig i saltopløsninger
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.