Få mere at vide
Isopropanol, 99+%, specificeret efter kravene fra Ph.Eur.
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol |
| Smeltepunkt | -89,5 °C |
| Absorbans | 0,01 max. (EurPh) ved 310 nm, 0,02 max. (EurPh) ved 290 nm, 0,03 max. (EurPh) ved 270 nm, 0,1 max. (EurPh) ved 250 nm, 0,3 max. (EurPh) ved 230 nm |
| Farve | Brun til lilla |
| Udseende | Klar farveløs væske |
| Tæthed | 0.7850g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Identifikation | C: Består Test (EP) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isopropanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.