Få mere at vide
Isopropanol 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10657612 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10657612 2.5 L 2.5 L
10000330 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657612 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7501/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer 11674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
pH 7
Smeltepunkt -89.5°C
Farve Colorless
Kogepunkt 81°C
Mængde 2.5 L
Emballage Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Damptryk 43mmHg at 20°C
Viskositet 2.27 mPaS at 20°C
Formel vægt 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.