Få mere at vide
Isopropanol, Optima ™LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-3751417 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10783447
Brand: Fisher Chemical A461500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-propanol,> -99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, petrohol, isopropylalkohol, isopropanol, sec-propylalkohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropan, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Rapport AU ved 254nm, Rapport AUnm,32AUn Rapport AUnm,AUn ved 220nm
2-propanol,> -99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, petrohol, isopropylalkohol, isopropanol, sec-propylalkohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropan, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Rapport AU ved 254nm, Rapport AUnm,32AUn Rapport AUnm,AUn ved 220nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer 11674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
pH 7
Smeltepunkt -89.5°C
Absorbans Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.785g/cm³
Kogepunkt 81°C
Mængde 500 mL
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter LC-MS & UHPLC-UV
Analyseprocentområde Assay: ≥99.90%
Rester efter fordampning 1ppm max.
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 43mmHg at 20°C
Viskositet 2.27 mPaS at 20°C
Vand 0.05% max.
Merck Index 15, 5254
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.90%
Grad LC-MS/UHPLC-UV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iso-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.