Description
2-propanol,> -99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, petrohol, isopropylalkohol, isopropanol, sec-propylalkohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropan, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Rapport AU ved 254nm, Rapport AUnm,32AUn Rapport AUnm,AUn ved 220nm
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -89.5°C |
| Absorbans | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.785g/cm³ |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Renhedsgrad noter | LC-MS & UHPLC-UV |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iso-propanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.