Få mere at vide
Isopropanol-d8, for NMR, 99+ atom % D
Artikelnummer. 10571431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571431 25 g Glasflaske 25g
10499310 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10571431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00 DKK
    3828.42 DKK / 25g
    Spare 331.58 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22739-76-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 68.15
MDL nummer MFCD00044341
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonym 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
IUPAC navn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxypropan
SMIL [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol-d8
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99+ atom % D
Tæthed 0.8900g/mL
Deuterium (D) 99,0% min.
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Lineær formel (CD3)2CDOD
Formel vægt 68.15
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol-d8
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.