Få mere at vide
Isopropanol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol-d7 |
| CAS | 19214-96-1 |
| Molekylær formel | C3 2H7 H O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Propanol D7, Isopropyl-d7 alcohol (7CI,8CI), Isopropanol-d7, 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol (9CI), 2-Propanol D7, Isopropyl-d7 alcohol (7CI,8CI), Isopropanol-d7, 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 67.14 |
| Formel vægt | 67.1015 |