Få mere at vide
Isopropanol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10522992 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Artikelnummer. 10522992
Brand: Fisher Chemical P/7500/24
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, 2-hydroxypropan, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propylalkohol, isopropylalkohol, alkolave, 2,5L, 81 grader.C, CHEBI:17820, Farveløs, 6,6 g. KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer 11674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
pH 7
Smeltepunkt -89.5°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 81°C
Mængde 10 L
Emballage Plastbeholder
Fysisk form Væske
Damptryk 43mmHg at 20°C
Viskositet 2.27 mPaS at 20°C
Formel vægt 60.1g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.