Få mere at vide
Isopropanol, 99%, til biokemi og histologi, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol |
| Smeltepunkt | -89,5 °C |
| Absorbans | 0,01 maks. ved 300 nm, 0,03 max ved 260 nm, 0,05 maks. ved 240 nm, 0,15 maks. ved 230 nm, 0,3 max ved 220 nm, 1 maks. ved 205 nm |
| Tæthed | 0.7850g/mL |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,3760 til 1,3780 |
| Specifik vægtfylde | 0.785 |
| Lineær formel | (CH3)2CHOH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isopropanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.