Få mere at vide
Isopropanol, 99.8%, for electronic use (MOS), residue free
Artikelnummer. 10448643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448643 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
10601632 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10448643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327930025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89.5°C
Navn note Residue Free
Surhed 0.01% max.
Tæthed 0.7850g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Rester efter fordampning 0.0003% max.
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Viskositet 2.27 mPa.s (20°C)
Vand 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Kogepunkt 81.0°C to 83.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99.8%
Grad Electronic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.