Få mere at vide
Isopropanol, 99.8+%, for Electronic Use, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Metal dåse
Plastic Container
Packungsgröße:
2.5 L
25 L
5 L
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -89.5°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 81°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Damptryk | 43mmHg at 20°C |
| Viskositet | 2.27 mPaS at 20°C |
| Formel vægt | 60.1g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Propan-2-ol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur