Få mere at vide
Isopropanol, 99,5 %, for HPLC
Artikelnummer. 10631515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10631515 1 L -
10168892 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10631515 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    593.65 DKK / 1 L
    Spare 126.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89,5 °C
Tæthed 0.7850g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3760 til 1,3780
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Viskositet 2,27 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 5254
Kogepunkt 81,0 °C til 83,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, methylenchlorid, dmf og acetone, blandelig med alkohol, ether og kloroform, uopløselig i saltopløsninger
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99.5%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.