Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol |
| Smeltepunkt | -89,5 °C |
| Tæthed | 0.7850g/mL |
| Mængde | 10 L |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3760 til 1,3780 |
| Analyseprocentområde | 99.5+% |
| Specifik vægtfylde | 0.785 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Isopropanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.