Få mere at vide
Isopropanol, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™
Artikelnummer. p-3737539 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10364162
Brand: Thermo Scientific Acros 364401000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89.5°C
Navn note Over Molecular Sieves
Farve Farveløs
Surhed 0.0005% max. (as C2H5COOH)
Tæthed 0.7850g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 83.0°C
Mængde 100 mL
Flammepunkt 12°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Viskositet 2.27 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 360
Vand 0.005% Max. (Coulometric)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Molekylvægt (g/mol) 60.096
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.