Få mere at vide
Isopropanol, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. p-3212769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Metal tromme
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10387790 1 L EcoSafPak™ Glasflaske 1 L
10703001 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10237523 10 L Plast tromle 10 L
10341703 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10387790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184130010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89.5°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Absorbans 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.7850g/mL
Kogepunkt 81.0°C to 83.0°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage EcoSafPak™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3760 to 1.3780
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Viskositet 2.27 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 360
Vand 0.5% max.
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.