Få mere at vide
Isopropanol-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol-13C |
| CAS | 21388-65-8 |
| Molekylær formel | 13CC2H8O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Propanol-2-13c |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1 |
| SMIL | C[13CH](C)O |
| IUPAC navn | (213C)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 61.09 |
| Formel vægt | 61.0609 |